Learn More
Tamoxifen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Tamoxifen ist ein tertiäres Aminobenzol, das durch kompetitive Bindung an und Antagonisierung von Östrogenrezeptoren wirkt und so die DNA-Synthese reduziert
- Wenn Estradiol nicht an Östrogenrezeptoren binden kann, wird das DNA-Response-Element nicht aktiviert
- Tamoxifen reguliert die Produktion von TGFb nach oben und verlangsamt das Tumorwachstum
- Tamoxifen hemmt die Produktion von IGF-1, einem Stimulator des Tumorwachstums
Verwendung
- Tamoxifen kann sich bei der Untersuchung von Tumorigenese, Wachstum und Entzündung als nützlich erweisen
- Für In-vitro- und In-vivo-Experimente geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tamoxifen |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 14,9048 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water. |
Formelmasse | 371.52 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tamoxifen
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tamoxifen