Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, hohe Form
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
38 mm
48 mm
75 mm
Spezifikation
Spezifikation
Enthält | Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett |
Menge | 6Pack |
Anzahl Stopfen | NS 40/12 |
Produktlinie | Flasche |
Produkttyp | Wägeglas |
Durchmesser (metrisch) | 38 mm |