Learn More
Köttermann Hoher Sicherheitsschrank mit Türen
Dieser hohe Lagerschrank bietet höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Substanzen, die den Anforderungen der Brandschutzklasse (Typ 90) entsprechen.
Marke:  Köttermann 371-00031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17382129
  • 6225.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verschiedene Versionen, die Ihren Anforderungen entsprechen
  • Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz
  • Höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Stoffe (Typ 90)
Spezifikation
Spezifikation
615 x 1200 x 1955 mm
5 Innenschubladen
Keine
Aufklappbar, Automatischer Verschluss
2