Learn More
Köttermann Hoher Schrank für Säuren und Basen
Dieser aus langlebigem Polypropylen gefertigte Schrank zur Aufbewahrung von Säuren und Basen ist so konstruiert, dass er die aggressiven Bedingungen aushält, die durch korrosive Säuredämpfe entstehen.Flüssigkeitsdichte Ausziehtabletts bieten einfachen Zugriff und minimieren gleichzeitig Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
3264.80 CHF - 4940.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Abmessungen (T x B x H) 515 x 600 x 1900 mm
Material Polypropylen
Ausführung der Tür Aufklappbar, Schublade
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren- und Basenlager
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Konfiguration Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17392149
Unterlagen ansehen
Köttermann
377-0001
2 Türen mit Linksanschlag, 4 Schubladen Kein Belüftungsventilator Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17312159
Unterlagen ansehen
Köttermann
377-0003
2 Türen mit Linksanschlag, 4 Schubladen Belüftungsventilator Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17302159
Unterlagen ansehen
Köttermann
377-0002
2 Türen mit Rechtsscharnier, 4 Schubladen Kein Belüftungsventilator Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17322159
Unterlagen ansehen
Köttermann
377-0004
2 Türen mit Rechtsscharnier, 4 Schubladen Belüftungsventilator
4940.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere Lagerung korrosiver, nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe, Säuren und Basen getrennt
  • Schrankgestell und Ausziehtabletts aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • Flüssigkeitsdichte Schubladen auf reibungsarmen PTFE-Streifen mit Ausziehanschlag
  • Entfernung aggressiver Dämpfe durch optionale Belüftung mit einem externen Lüfter
  • Korrosionsbeständige Schlösser und Scharniere
  • Ideal für die Installation unter Hochleistungsabzügen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Säuren- und Basenlager
515 x 600 x 1900 mm
Aufklappbar, Schublade