missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNI™ Tablo L 172 Bench

Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.

Marke:  LNI™ 2000.02.035

Artikelnummer. 17801067

  • 3625.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Spezifikation

Spezifikation

Bench
Yes
810 x 1720 x 840 mm
Stainless Steel
None
None
24 Months
No
Stainless Steel
Hellgrau
Nicht autoklavierbar
Analytical Instruments
Chemical Resistant Table Top
None
EU-style, UK-style
Yes
No
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt