Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Labels getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88861
Artikelnummer. 12126500
  • 159.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ T7-zellfreien Expressionsvektoren (pT7CFE1) sind Klonierplasmide, die für die Verwendung mit dem Thermo Scientific 1-stufigen humanen In-vitro-Proteinexpressionssystem für die In-vitro-Translation (IVT) getaggter Fusionsproteine optimiert sind.
Die pT7CFE1-Expressionsvektoren enthalten das Element der internen ribosomalen Eintrittsstelle (IRES) des Enzephalomyokarditis-Virus (EMCV), das für hohe Grade der Cap-unabhängigen Proteinexpression im humanen In-vitro-Translationssystem von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Vektor verfügt über einen hochkompatiblen Polylinker (Multiple Cloning Site, MCS), was das einfache Einfügen von Protein-codierenden Sequenzen in und zwischen Vektoren erleichtert. Der pT7CFE1-Vektor ist am N- oder C-Terminus mit einem Einzel- oder zwei Tandem-Affinitäts-Tags verfügbar und erleichtert damit die Proteinaufreinigung und -detektion. Die pT7CFE1-Vektoren eignen sich für das Einfügen von geklonten Genen, cDNA, ORF oder PCR-Produkten für In-vitro-Transkription und -Translation. Auf Wunsch sind auch spezielle Klonierungs-Serviceleistungen erhältlich.
Leistungsmerkmale:
  • Optimierte Leistung – Entwickelt für höchste Ausbeute im humanen In-vitro-Translationssystem
  • Zahlreiche Optionen – Mehrere Optionen für Tags und Tag-Positionen verfügbar
  • Modulares MCS – Der Polylinker wird über die gesamte Vektorfamilie beibehalten, um die Subklonierung zu erleichtern
  • Spaltbare Tags – HRVC 3C-Spaltungsstelle für ausgewählte Vektoren verfügbar
Merkmale von PT7CFE1-Plasmid:
  • EMCV-IRES an der 5‘-UTR fördert die Gesamt-Translation der mRNA
  • Der Polylinker oder MCS ermöglicht das Einfügen von Genen an zehn verschiedenen Restriktionsstellen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 und Xho1
  • Die Poly-A-Sequenz in der 3‘-Region unterstützt die mRNA-Stabilisierung und den Schutz vor Nukleasen
  • T7 Terminator stellt die Synthese von mRNA-Transkripten mit genauer Größe sicher
  • Die Plasmid-Linearisierung kann mit Restriktionsstellen zwischen dem Poly-A-Schwanz und der T7-Terminator-Region erreicht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFE1-NHA-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
pT7CFE1-NHA-Vektor
HA-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7