Learn More
IKA™ T 18 Brushless Digital ULTRA-TURRAX™
Das bürstenlose digitale T 18 Hochleistungs-Dispergierwerkzeug ist kostengünstig und verfügt über einen großen Drehzahlbereich von 3.000 bis 25.000 U/min für Arbeitsvolumen von bis zu 1.500 ml (H2O).
Marke: IKA™ 0020107461
1814.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22000" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, einen leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellungen
- Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
- Schnellkupplung zum einfachen und schnellen Austausch von Dispergierelementen für Reinigung und Wartung
- USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der Laborsoftware labworldsoft™
- Eine Vielzahl verschiedener Dispergierwerkzeuge ist erhältlich; Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Kunststoffwerkzeuge
Spezifikation
Digitaler Dispergierer | |
220/240 V | |
400 W | |
161 mm | |
89 mm | |
CH-Stecker | |
3 kg |
3.000 bis 25.000 U/min | |
50/60 Hz | |
0,001 bis 1,5 l | |
270 mm | |
70 dB(A) | |
5°bis 40 °C |