Learn More
Thermo Scientific™ T-1250 Festwinkelrotor
Führen Sie mit dem T-1250 Rotor mit einer Kapazität von 12 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Marke: Thermo Scientific™ 11713
27296.00 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Führen Sie mit dem T-1250 Rotor mit einer Kapazität von 12 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Empfohlen für:Differentielle Protein-Fraktionierung, DNA-Isolierung.
Spezifikation
T-1250 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
301.032 × g | |
108 mm | |
68,7 | |
25 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
227.030 × g |
Titan | |
12 x 36 ml | |
50.000 U/min | |
54,7 mm | |
97 mm | |
24,5 lb. (11,1 kg) | |
24° | |
152.750 × g |