Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, for live cells
SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff ist ein zelldurchlässiger Farbstoff, der speziell die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt.
330.00 CHF - 658.00 CHF
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 652 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16561932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
S34900
1 Fläschchen
330.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16499075
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
S34901
5 Fläschchen
658.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff ist ein zelldurchlässiger Farbstoff, der speziell die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt. Er kann in Arbeitsabläufen der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen und in Arbeitsabläufen mit fixierten Zellen, einschließlich Immunzytochemie-, Immunhistochemie- und Immunfluoreszenzexperimenten, verwendet werden.
  • Nach einer kurzen Inkubation mit dem Färbemittel fluoreszieren die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen ein tiefrotes/dunkelrotes Signal, das mit einem Cy5-/tiefroten Standardfiltersatz oder einer Laserkonfiguration erkennbar ist.
  • Zellgängiger Farbstoff, der Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt
  • Nachweisbar mit tiefrotem/Cy5 Fluoreszenz-Filtersatz, mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 652/669 nm
  • Fünfmal höheres Fluoreszenzsignal beim Färben von dsDNA im Vergleich zu RNA
  • SYTO Tiefrotes Nukleinsäure-Färbemittel eignet sich zum Multiplexen mit blauen, grünen, orangefarbenen, roten und Nahinfrarot-Fluorophoren, wenn kompatible Fluoreszenzfilter-/Laserkonfigurationen verwendet werden.
  • Der Farbstoff erhöht die Fluoreszenz mit zunehmender dsDNA-Konzentration. SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff zeigt im Gegensatz zu DRAQ oder anderen tiefroten Nukleinsäure-Farbstoffen für lebende Zellen eine fünffach stärkere Fluoreszenz, wenn er mit dsDNA statt mit RNA inkubiert wird.
  • In einem typischen Bildgebungsexperiment verfügt es über ein helles Anfangssignal und eine ausgezeichnete Fotostabilität.
  • Dank dieser Eigenschaften ist dieser Farbstoff ideal für eine einfache und quantitative Färbung zur Zellkern-Markierung toter/fixierter Zellen in einem einzigen Schritte geeignet, die mittels Fluoreszenzmikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern untersucht werden.
  • Der Farbstoff wurde erfolgreich an lebenden Monolayer- und Sphäroidzellen sowie als Gegenfärbung des Zellkerns in der Immunzytochemie eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
Tiefrot
652 nm
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
SYTO
Fluoreszent
Nukleinsäuren
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Membrangängig
250 μl
669 nm
Raumtemperatur
Nukleinsäurefärbemittel