Learn More
System Suitability Set auf USP für Total Organic (TOC), geeignet für die Verwendung mit Sievers 900/M9 Analysatoren, Reagecon
Extrem reines und spezifisches Produkt, das in einem proprietären Prozess aus ultrareinen Rohstoffen produziert wurde.
Marke:  Reagecon RTOCUSP1
Artikelnummer. 14812221
  • 195.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Referenzstandard für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC), Referenzmaterial für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC).
  • Enthält Folgendes:
    • RTOCRs-TOC-Standard USP Standard Sucrose-Lösung Rs (0,5 mg/l C)
    • RTOCRss-TOC-Standard USP Systemeignungs-Testlösung 1 4-Benzoquinon (0,5 mg/l C)
    • RTOCW-TOC-Standard USP Reagenz Wasser Rw
  • Extrem hohe Spezifikation und Reinheit.
  • Hergestellt aus ultrareinen Rohstoffen, einschließlich Wasser, das durch ein spezielles proprietäres Verfahren vorbereitet wird.
  • Erhältlich in Fläschchen, die in einem speziellen proprietären Verfahren speziell für das Produkt hergestellt, gereinigt und ausgelaugt werden.
  • RTOCRS und RTOCRss-Produkte wurden gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ±2 % vorbereitet und zertifiziert.
  • Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
  • Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Konzentration dieser Standards wird durch einen hochleistungsfähigen kalibrierten Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) mit Reagecons ISO 17025-akkreditierter Testmethode überprüft (Inab Ref: 264T).
  • Die Kalibrierung des TOC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TOC-Standard abgeschlossen, der dem TOC-Konzentrationswert dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit: ± 2 %, Matrix: Wasser
TOC Glasfläschchen mit Septen und Verschluss
TOC-Analyse
RTOCRs-TOC Standard USP Standard Sucrose-Lösung Rs (0.5 mg/l C), RTOCRss-TOC Standard USP System Suitability-Lösung 1 4-Benzoquinon (0.5 mg/l C)
3 x 35 ml