Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe SGE Spark Holland LC autosampler 1/4-28
Für HPLC-Anwendungen, die präzise und reproduzierbare Injektionen bieten
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 006683
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell entwickelt für Spark Holland Geräte
Spezifikation
PTFE (Spitze) | |
250 μl | |
Spark Holland Promis LC Autosampler | |
Gasdicht |