Learn More
Hamilton™ Spritze
Marke:  Hamilton™ 203340
Artikelnummer. 11540102
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
Spritze
2,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Spritze > Kapazität: 2.5 ml