Learn More
Socorex™ Spritze
Resistente Spritzen aus Borosilikatglas können sterilisiert und wiederverwendet werden. Socorex™ Dosys™ Ganzglas-Spritzen sind eine kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff und lassen sich einfach zur Reinigung zerlegen.
Marke:  Socorex™ 155.0320
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10324932
  • 33.40 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas.
  • Hervorragende Chemikalien-, Wärme- und Stoßbeständigkeit.
  • Kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff.
  • Präzisionsgefertigter Kolben und Zylinder.
  • Hervorragende Anpassung und Flüssigkeitsdichtigkeit (nicht gasdicht).
  • Permanente, gut sichtbare Graduierungen.
  • Luer-Lock-Stutzen aus Glas und Metall erhältlich.
  • Kann bei Temperaturen bis zu 160 °C / 320 °F verwendet werden
  • Einfache Zerlegung und Reinigung.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Spritze
2/Pckg.
Luer-Lock-Düse
Glas (Zylinder), Glas (Kolben), Glas (Spitze)
1 mL
1 bis 20 ml