Learn More
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135
Ein hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 665/IP 135, der Standardtestmethode für Antirosteigenschaften von inhibiertem Mineralöl bei Vorhandensein von Wasser.
Marke:  Paragon Scientific SSWS-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16070420
  • 178.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein synthetisches Meerwasser-Analysenreagenz, das gemäß ASTM D 665/IP 135 hergestellt wurde.
  • Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
  • Praktisch verpackt in Einzel- oder Mehrdosispackungen.
  • Kostengünstig und zeitsparend
  • Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
  • 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
10 x 30 mL
ASTM 665 / IP 135