Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
Marke:  Corning™ 7290
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17253084
  • 1310.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Gebrauchsfertig
  • Erhältlich in geschlossenen Systemverpackungen für den direkten Einsatz mit Bioreaktoren
  • Darüber hinaus werden die Mikroträger oberflächenbehandelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und so Zellausbeute und -viabilität zu maximieren
  • Consistency – USP Polystyrol-Material der Klasse VI bietet eine konsistente Plattform
  • Performance – Corning Mikroträger werden unbehandelt oder mit den folgenden Oberflächenbehandlungen angeboten
  • Corning Synthemax™ II Substrat erzeugt eine synthetische Oberfläche auf den Mikroträgern für Stammzellexpansion
  • Zur Verwendung mit MSC- und iPS/ES-Anwendungen. (Ohne Stoffe tierischen Ursprungs)
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
  • Nicht-pyrogenisch
  • Erhältlich als geschlossene Systemlösungen
  • Corning Mikroträger sind steril und sofort einsetzbar in 1 bis 10 g-Fläschchen erhältlich. Dieses Format bietet Flexibilität bei der Auswahl der zu verwendenden Beads.
  • Während der ausgereiften Phase der Prozessentwicklung und in der Produktion wäre eine geschlossene Systemverpackung erforderlich, um die Sterilität aufrechtzuerhalten und die Beladung von Bioreaktoren zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MSC- und iPS/ES-Anwendungen
Synthemax™ II
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Steril
Mikroträger
10 g