Learn More
Ansell Synsation Gloves 4001 PF
Artikelnummer. 16395015
Click to view available options
Größe:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Synsation Gloves 4001 PF are vinyl, powder-free examination gloves that are dual-marked for a wide range of applications (only available in EMEA).
  • Quick and easy donning
  • Beaded cuff to prevent cuff roll down
  • Protects from latex Type I allergy
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Category III, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free Yes
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Yes
Material PVC
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Vinyl Examination Gloves
Größe X-Small, 5.5/6
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 4.3 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm