Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2530SM
Syngene™ UV Transilluminator 2530SM für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke: Syngene™ GX-2530SM-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für die Verwendung in Syngene™ Systemen
- 254/302 nm Wellenlänge
Spezifikation
Befestigt | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
254/302 nm | |
Für G:Box-Systeme | |
250 x 300 mm | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
Syngene 2530SM | |
50 Hz |