Learn More
Syngene™ Neutralfeld-Platten-Set zur Verwendung mit IG3 und UG3 Systemen
Enthält einen blauen und einen mattierten Schirm. Der Syngene™ Neutralfeld-Schirmsatz ist für die Verwendung mit IG3 und UG3 Systemen vorgesehen.
Marke: Syngene™ GE-NFS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrigiert ungleichmäßige Beleuchtung, indem ein Referenzbild mit neutralem Bereich bei derselben Intensität wie das Experiment aufgenommen wird.
- Für Epi-UV-Beleuchtungen und Transilluminatoren in Syngene™ Ingenius und Nugenius Systemen
Spezifikation
Platten-Set für Neutralfeld | |
IG3- und UG3-Systeme | |
Syngene Ingenius und Nugenius Systeme | |
330 x 310 x 15 mm |