Learn More
Agilent BioTek Leere Synergy LC-Würfel
Zur Verwendung mit kundenspezifischen Synergy LX-Würfeln
Marke: Agilent BioTek 1505000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leerer Würfel
- Wird für benutzerdefinierte Würfel mit EX/EM-Filtern und Dichroika verwendet
Spezifikation
Synergy LX | |
ELISA, Fluoreszenz ELISA, Proteinquantifizierung, Nukleinsäurequantifizierung |