Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit großer Oberfläche für Trennungen von aromatischen Verbindungen.
395.76 CHF - 983.10 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
Oberfläche | 320 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L11 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11899402
|
Thermo Scientific™
97905-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849412
|
Thermo Scientific™
97905-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11869412
|
Thermo Scientific™
97905-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11879412
|
Thermo Scientific™
97905-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
861.83 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11819422
|
Thermo Scientific™
97905-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
910.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11534675
|
Thermo Scientific™
97905-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11514675
|
Thermo Scientific™
97905-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
13433979
|
Thermo Scientific™
97903-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
13423979
|
Thermo Scientific™
97903-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
11809402
|
Thermo Scientific™
97902-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
11879392
|
Thermo Scientific™
97902-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
983.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-LC-Säulen reproduzierbare und konsistente Trennungen von aromatischen Verbindungen in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit hoher Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die Phenyl-gebundene aromatische Phase bietet eine alternative Selektivität zu C18-Säulen und ist besonders nützlich für eine optimierte Retention aromatischer Analyten. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppelte Endkappen ermöglichen zusätzliche Oberflächenabdeckung
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Verbesserte Retention von aromatischen Verbindungen
- 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC (UHPLC)-Trennungen und 3 µm und 5 µm für traditionelle HPLC-Analysen
Spezifikation
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L11 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
100 Å | |
60 °C | |
11 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.