Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC-LC-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigchromatographie und Produktivität im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 97505-154630
826.21 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC-LC-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen polarer und hydrophiler Analyte. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und dichte stationäre Phasenabdeckung minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Die zwitterionische stationäre Phase führt zu einer neutralen, hochpolaren Oberfläche und bietet alternative Selektivität zu C18-Säulen ohne Ionenpaarung oder Derivatisierung. Die hochorganischen mobilen Phasen, die mit den Syncronis HILIC-Phasen verwendet werden, ermöglichen eine effiziente Desolvierung bei der ESI-MS-Detektion und eine verbesserte Empfindlichkeit.
Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Zwitterionisch gebundene Phase verbessert die Retention von polaren und hydrophilen Analyten
- Keine Notwendigkeit für Ionenpaarbindung oder Derivatisierung
- Hochorganische mobile Phase erleichtert die Desolvierung in ESI-MS
- 1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
- 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Syncronis | |
5 % | |
HILIC |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
Zwitterionisch | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
HILIC | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.