Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-HPLC-Säulen
Die Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-LC-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigchromatographie und Produktivität im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 97705-152130
964.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie (LC)-Trennungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Silika mit großer Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen.Hochgradig reproduzierbare Trennungen
- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppelte Endkappen ermöglichen zusätzliche Oberflächenabdeckung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Hervorragende Leistung in vier Modi
- Aminopropylphase funktioniert gut in Umkehrphasen, Normalphasen, bei schwachem Ionenaustausch und im HILIC-Modus
Erhältlich in drei Partikelgrößen
- 1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
- 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L8 | |
Syncronis | |
4 % | |
Ja | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.