Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-HPLC-Säulen
Die Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-LC-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigchromatographie und Produktivität im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ 97705-103030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11859382
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie (LC)-Trennungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Silika mit hoher Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Hervorragende Leistung in vier Modi
  • Aminopropylphase funktioniert gut in umgekehrten Phasen, Normalphasen, bei schwachem Ionenaustausch und im HILIC-Modus
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1.7 μm für UHPLC-Trennungen
  • 3 und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
5 μm
100 Å
60 °C
Amino (NH2)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Mixed-Mode
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
320 m²/g
L8
Syncronis
4 %
Ja
Analysesäule
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.