Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-Säulen,1.7μ m
Die Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigkeitschromatographie und Produktivität im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 97702-032130
Beschreibung
Verbessern Sie die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigkeitschromatographie (LC)-Trennungen mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-Säulen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Silika mit hoher Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen.Hochgradig reproduzierbare Trennungen
- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- 1.7 μm Partikelgröße für schnelle UHPLC-Trennungen
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
- Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Hervorragende Leistung in vier Modi
- Aminopropylphase funktioniert gut in umgekehrten Phasen, Normalphasen, bei schwachem Ionenaustausch und im HILIC-Modus
Spezifikation
Analysesäule | |
HILIC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L8 | |
Syncronis | |
4 % | |
Ja |
2.1 mm | |
30 mm | |
1,7 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |