Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Verwenden Sie dieses GC-MS-Interface-System, um Kapillarsäulen zu wechseln, ohne Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften zu müssen.
Marke: Thermo Scientific™ 290ST414
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Blanking Ferrule | |
3-Port SilFlow MCD Device |