Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für das Swap-IT™ GC-MS-Schnittstellensystem
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System
43.50 CHF - 260.39 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10437704
|
Thermo Scientific™
290SG000 |
SWAP-Tight Ferrulen, leer | SWAP-IT GC-MS Interface-System |
260.39 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10331055
|
Thermo Scientific™
290SG001 |
Mutter für Verteilerleitung | SWAP-IT GC-MS Interface-System nur für DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS |
46.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10351555
|
Thermo Scientific™
290SG002 |
SWAP-Tight Mutter | SWAP-IT GC-MS Interface-System |
90.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10117414
|
Thermo Scientific™
290SG004 |
Mutter für Verteilerleitung | SWAP-IT GC-MS Interface-System für Agilent Geräte | N/A | |||||
10085644
|
Thermo Scientific™
290SG021 |
Graphit/Vespel-Ferrule für Transferleitung | Transferleitung, SWAP-IT GC-MS Interface-System für Agilent Geräte |
218.43 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10279264
|
Thermo Scientific™
290SG025 |
SWAP-Tight Ferrulen, 0,1 bis 0,25 mm | SWAP-IT GC-MS Interface-System |
253.32 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10249794
|
Thermo Scientific™
290SG032 |
SWAP-Tight Ferrulen, 0,32 mm | SWAP-IT GC-MS Interface-System |
253.32 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10249504
|
Thermo Scientific™
290SG003 |
SWAP-Tight Mutter und Adapter für S/SL-Injektor | S/SL-Injektor, SWAP-IT GC-MS Interface-System für Agilent Geräte | N/A | |||||
Beschreibung
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System.
- Eine speziell deaktivierte, robuste Transferkapillare aus Edelstahl dient als Verbindung zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor
- Der kleine Innendurchmesser der Transferkapillare gewährleistet, dass der Luft- und Wasserkontakt bei der Abtrennung von der Analysesäule auf ein Minimum reduziert wird
- Das System funktioniert ohne zusätzlich erforderlichen Helium-Purge/Make-up-Fluss
- Fingertight-Anschlüsse ermöglichen den schnellen, einfachen und werkzeugfreien Wechsel der Analysesäule
- Inkl. Fingertight-Anschlüsse für S/SL-Injektoren für eine vollständige Fingertight-Lösung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.