Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für das Swap-IT™ GC-MS-Schnittstellensystem
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System
Marke: Thermo Scientific™ 290SG002
Beschreibung
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System.
- Eine speziell deaktivierte, robuste Transferkapillare aus Edelstahl dient als Verbindung zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor
- Der kleine Innendurchmesser der Transferkapillare gewährleistet, dass der Luft- und Wasserkontakt bei der Abtrennung von der Analysesäule auf ein Minimum reduziert wird
- Das System funktioniert ohne zusätzlich erforderlichen Helium-Purge/Make-up-Fluss
- Fingertight-Anschlüsse ermöglichen den schnellen, einfachen und werkzeugfreien Wechsel der Analysesäule
- Inkl. Fingertight-Anschlüsse für S/SL-Injektoren für eine vollständige Fingertight-Lösung
Spezifikation
SWAP-Tight Mutter | |
SWAP-Tight Mutter | |
Je 1 | |
SWAP-IT GC-MS Interface-System |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.