Learn More
Fisherbrand™ Tupfer in Aufreißverpackungen
Verwenden Sie diese Tupfer für die Probenahme. Fisherbrand™ Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf.
Marke: Fisherbrand™ 300200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tupfer mit Holzschaft und Baumwollspitze
- Sterilisation durch Ethylenoxid
- Trocknung in Aufreißverpackungen
- 150mm x 5mm
- Hergestellt nach den strengen Normen ISO 9002/EN 29002
- CE-Kennzeichnung Nr. 98 06 0119, Klasse II A
Spezifikation
Alle Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf zur Probennahme | |
ISO 9002/EN 29002, CE-Kennzeichnung Nr.98 06 0119 | |
Baumwolle | |
Zur Verwendung, wenn keine Proben transportiert werden müssen | |
5 mm | |
150mm | |
1000Pack. |
Steril | |
Holzschaft | |
Aufreißverpackung | |
Unbedruckt | |
Klasse II A | |
1000 | |
Tupfer |