Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Marke:  3M™ 7000053817
7811.10 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21864" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17203734
  • 20425.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ready to use for pathogen testing of environmental samples.
  • Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
  • Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
10 mL Letheen Broth
100
Swab