Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
175.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Menge 100 /Cs.
Produkttyp Swab
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17228520
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000030299
1 mL Letheen Broth
204.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17238520
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000030300
4 mL Letheen Broth
175.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17248520
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000030301
4 mL Neutralizing Buffer
219.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17258520
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000030302
5 mL Letheen Broth
207.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Letheen Broth vial is ready to use for pathogen testing of environmental samples.
  • Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
  • Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
100 /Cs.
Swab