Learn More
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke
Die Konstruktion aus Silikongummi mit PTFE-Hülle gewährleistet Schutz vor chemischer Erosion. SVL™ Dichtringe für SVL-Kappen eignen sich optimal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhrchen in SVL™ Systeme. In vielen verschiedenen Größen für Röhrchen von 4.0 bis 32.8 mm lieferbar.
Marke: SVL 701-56
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dichtungsringe, die für eine Gleitverbindung ausgelegt sind
- Ideal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in ein SVL™-System
- Dichtringe aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz gegen chemische Erosion
- Große Auswahl an Größen für die Verwendung mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 17.6 bis 18.4 mm | |
30 | |
Dichtungsring |
Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen | |
Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |