Learn More
Swann-Morton™ Griffe für chirurgische Skalpelle aus Edelstahl
Swann Morton™ Skalpellgriffe aus Edelstahl mit Graduierung eignen sich für Schulungszwecke, zur Markierung des richtigen Operationsfeldes und zur Untersuchung von Verletzungen.
Marke: Swann-Morton™ 0934
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht steril
- Einzeln verpackt
- Graduiert
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Nr. 4 | |
Modell-Nr. 4GS/S | |
Ja |
Griff für chirurgisches Skalpell | |
130 mm | |
Ja |