Learn More
Thermo Scientific™ Surfact-Amps™ Detergent Sampler
Praktische Sammlung verschiedener Surfact-Amps Reinigungslösungen und anderer ausgewählter nützlicher Reinigungsmittel für Proteinforschungsmethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 28340
Artikelnummer. 10299953
  • 704.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergens-Sampler umfasst verschiedene praktische Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergenslösungen und andere nützliche Detergenzien zur Proteinuntersuchung.
Das Sampler Kit ist eine kostengünstige Möglichkeit, um zu testen, welches Detergens für die Lagerung eines bestimmten Proteins oder für einen Versuchsaufbau am besten geeignet ist. Thermo Scientific Surfact-Amps Purified Detergent Solutions bestehen aus praktischen 10 % (w/v) Lösungen häufig verwendeter Detergenzien. Sie bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität für Proteomik und Techniken der Molekularbiologie. Im Vergleich zu Detergenslösungen sind 10 %-gige Surfact-Amps-Lösungen weniger viskös und können besser aliquotiert werden. Die Detergenslösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden. Beginnen Sie Ihr Experiment nicht mit Detergenzien, deren Alter und Reinheitsgrad Sie nicht kennen! Öffnen Sie einfach eine Ampulle und verdünnen Sie den Inhalt mit Ihrem Puffer, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist. Drei der zehn Detergenzien des Sampler-Kits werden nicht als 10 %ige Lösungen, sondern in fester Form (je 100 mg) geliefert.
Leistungsmerkmale:
Surfact-Amps Detergent Solutions sind:
  • Präzise: 10%ige Detergenslösung in Reinstwasser, unter Stickstoff in Glasampullen verpackt
  • Leicht zu dosieren und zu verdünnen
  • Außerordentlich rein: weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
  • Hochgradig stabil: In Glasampullen unter Stickstoff-Inertgas verpackt
Lieferumfang:
Je eine Ampulle der sieben verschiedenen Detergenslösungen und je 100 mg der drei zusätzlichen Detergenzien in Pulverform. Brij™, Triton™ und Tween™ sind Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Surfact-Amps™
10 Fläschchen