Learn More
3M™ Clean-Trace™ Surface Protein (Allergen) Test Swab ALLTEC60
Rapid, simple, and reliable solution to monitor the presence of allergens on surfaces to effectively manage cleaning.
Marke:  3M™ Clean-Trace™ 7000034528
Encompass
Artikelnummer. 17228530
  • auf Anfrage / 60 Tests
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Detects as little as 3 μg of protein on surfaces and in hard to reach areas.
  • Provides a tool to help assess and improve hygienic performance.
  • Visual reading of a color change indicates the level of cleanliness.
  • Real time results allow immediate corrective action.
  • Validated for a range of allergenic proteins, including egg, milk, gluten, soy, peanut, almond and buckwheat.
Spezifikation
Spezifikation
Surface Hygiene
60/Cs.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3M Clean-Trace Surface Protein (Allergen) Test Swab
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate pentahydrate, sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.