Learn More
Scotch-Brite™ Schleifpad Plus zur Oberflächenvorbereitung SPPP17
Schleifpad Plus zur Oberflächenvorbereitung
Marke: Scotch-Brite™ 7100151294
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schleifen und bereiten Sie Oberflächen wie Holz-, Vinylfliesen-, Vinyl-, Marmor-, Terrazzo- und Betonböden effektiv vor
- Erfordert nur Neutralreiniger oder Wasser, um vorhandene Bodenoberflächen effektiv abzuschleifen und den Boden für die Veredelung vorzubereiten
- Auch bei Abnutzung bis zu zwei Mal schnellere Politurentfernung als bei konkurrierenden Schleifpads
- Erfordert keinen Stützteller (überprüfen Sie die Kompatibilität des Padtreibtellers mit dem Maschinenhersteller, bevor Sie das Produkt ohne Stützteller verwenden)
- Leistung während der gesamten Lebensdauer besser als bei konkurrierenden Pads
- Hilft, Arbeitszeit und Materialkosten im Zusammenhang mit dem Abschleifen von Böden zu reduzieren
- Erfordert keine Verwendung von chemischen Abbeizmitteln
- Zertifiziert mit dem Green Seal™ für ökologische Innovationen für die deutliche Verbesserung der mittleren Lebenszyklusleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, für die Verlängerung der Nutzungsdauer der Bodenpads und für die Verringerung des entstehenden Abfalls
Spezifikation
Rot | |
5/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu