Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P213
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15102739
  • 132.66 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square U-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Ideal für:
  • Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
  • Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
  • Probengewinnung und -lagerung
  • Kombinatorische Chemie
  • Flüssigphasen-Assays
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Toleranz gegenüber Temperaturen von −80 °C bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
2 bis 35 μl
Unbeschichtet
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
-80°C to 121°C
Microtiter
16 x 24
Clear
384
Unsteril
58 μl
10 Plates
14,4 mm