Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Handbördelzange für 20-mm-Bördelfläschchen, Stufe 3
Verwenden Sie SureSTART™ Hand-Fläschchenbördelzangen der Leistungsstufe 3 für 20-mm-Bördelfläschchen, um sicherzustellen, dass Ihre Bördelkappen jedes Mal zuverlässig versiegelt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-CR20SS
577.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie SureSTART™ Hand-Fläschchenbördelzangen der Leistungsstufe 3 für 20-mm-Bördelfläschchen, um sicherzustellen, dass Ihre Bördelkappen jedes Mal zuverlässig versiegelt werden.
Verwenden Sie unsere Stopfen der Leistungsstufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach optimaler Leistung bei Ihren Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.
Die SureSTART 20-mm-Stopfen der Stufe 1 bestehen aus Brombutylkautschuk mit geringer Permeabilität und eignen sich daher für die Analyse von Niedertemperaturgasen und die Lagerung von Gasen mit geringer Flüchtigkeit.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet, und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Probensicherheit und -ingegrität.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Handbördelwerkzeug | |
20 mm-Crimp-Fläschchen | |
Edelstahl | |
SureSTART Stufe 3 |