Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Septa, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Ersetzen Sie Ihre verschlissenen Septen durch Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Septa (Stufe 2).
64.92 CHF - 2929.79 CHF
Spezifikation
Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
---|---|
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
Typ | Septen, Stufe 2 |
Septa Size (Metric) | 20 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Farbe | Material | Härte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Farbe | Material | Härte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17323773
|
Thermo Scientific™
6A20ST1 |
100/Packung | Weiß, Beige | Silikon, PTFE | 45 Shore |
64.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17333773
|
Thermo Scientific™
6A20ST1F |
5000/Packung | Weiß, Beige | Silikon, PTFE | 45 Shore |
2929.79 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17343773
|
Thermo Scientific™
6A20ST1T |
1000/Packung | Weiß, Beige | Silikon, PTFE | 45 Shore |
616.80 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17885204
|
Thermo Scientific™
6A20CBT3 |
100/Pk. | Schwarz, Grau | Butyl/PTFE | 50 Shore |
71.34 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Ersetzen Sie Ihre verschlissenen Septen durch Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Septa (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen Universal-Septen aus Silikon/PTFE, die mit Shore-Werten von 45 hergestellt werden, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu vermeiden.
Unsere Septen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
SureSTART Stufe 2 | |
Zertifizierte Spezifikation | |
20 mm |
3 mm | |
Septen, Stufe 2 |