Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 18 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PMSC18-STHF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17343993
  • 5476.19 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 18 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 10 ml- und 20 ml-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Entscheiden Sie sich für Kappen aus magnetischem Stahl mit Universal-Septen aus Silikon/PTFE, die zur Reduzierung von Nadelproblemen mit Autosamplern entwickelt wurden. Wählen Sie Hochtemperatur-Septen, die auf über 250 °C erwärmt werden können, ohne dass das Septum übermäßig erweicht oder flüchtige Dämpfe freigesetzt werden.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur
SureSTART Stufe 3
Zertifizierte Spezifikation
18 mm
Magnetischer Stahl
54 Shore
3 mm
Präzisionsgewinde, Stufe 3
18 mm-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss