Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm­Bördelverschlüsse der Stufe 3 mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
35.71 CHF - 85.50 CHF
Spezifikation
Farbe Silber
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Dicke (metrisch) 1 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Septum Material Härte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Septum Material Härte Preis Menge & Verfügbarkeit  
17323933
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PCC11ST101
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich Aluminium 45 Shore
70.35 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17333933
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PCC11TST
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Aluminium 54 Shore
35.71 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17373933
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6PCCMST101X
Silikon, blau/PTFE, transparent, vorgeschlitzt, weich Magnetischer Stahl 45 Shore
85.50 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17885184
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6PCCMST15
Silikon, weiß/PTFE, rot Magnetic Steel 57 Shore
38.64 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18264584
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6PCC11ST101X
Silicone/PTFE pre-slit Aluminum, Silicone, PTFE
77.74 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Bördelfläschchen aus Glas und Mikrofläschchen mit Bördelverschluss aus Glas für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus Aluminium- und Magnetstahlkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
Silber
SureSTART Stufe 3
1 mm