Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ IP-MS Sample Preparation Kits
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation Kits provide an optimized solution for the immunoprecipitation and MS peptide preparation of samples upstream of LC-MS/MS analysis.
Marke: Thermo Scientific™ A51743
Beschreibung
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation kits (Protein A/G or streptavidin) provide an optimized solution for the immunoprecipitation and MS peptide preparation of samples upstream of LC-MS/MS analysis. These kits have been rigorously verified using numerous multiplexed target antigens with varying expression levels. The SureQuant product family enables the use of the immunoprecipitation (IP) sample prep kits and peptide quantitation modules together or independently for SRM/PRM analysis.
• Komplett – Kits enthalten Reagenzien für eine erfolgreiche Immunpräzipitation und MS-Peptidvorbereitung für Zielproteine für die SRM/PRM-Analyse• Multiplex – IP-MS-Kits wurden für Multiplex-IP entwickelt und verwenden sowohl Protein A/G- als auch Streptavidin-Magnetbeads
• Flexibl – Universale Reagenzien ermöglichen die individuelle Auswahl von Zielen für IP, die allein oder kombiniert mit SureQuant Peptid-Quantifizierungspanels werden können
• Optimiert – Vereinfachtes und gestrafftes Verfahren zur Vorbereitung von Proben für die LC-MS-Analyse
• Geringer Hintergrund – Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer, die optimiert sind, um Kontaminanten zu entfernen und die Anreicherung von Hintergrundproteinen zu minimieren
Die SureQuant Protein A/G- und Streptavidin IP-MS Probenvorbereitungs-Kits wurden entwickelt, um eine gezielte Quantifizierung mit SureQuant- oder SRM/PRM-Analysen zu unterstützen. Die Kits enthalten hochwertige Pierce Protein A/G- oder Streptavidin-Magnetbeads sowie Reagenzien, die für die MS-Kompatibilität optimiert wurden. Das rationalisierte Verfahren ermöglicht die Verdauung unmittelbar nach der Immunpräzipitation und erleichtert so die MS-Probenvorbereitung innerhalb ∼von 4 Stunden für die LC-MS/MS-Analyse am selben Tag.
Anwendungen:
• Anreicherung von Zielen mit geringer Abundanz zur Verbesserung der MS-Empfindlichkeit
• Identifizierung von Zielproteinen, die durch Western Blotting nicht nachweisbar sind
• Quantifizierung von Zielproteinen durch LC-MS-Analyse
• Screening von Antikörpern gegen IP-MS
• Anreicherung von Zielproteinen vor der gezielten Analyse (SRM)
Spezifikation
Protein AG Magnetic Beads | |
Massenspektrometer | |
Trypsin bei 4 °C lagern. Trypsin-Lagerungslösung bei -20 °C lagern. |
|
Massenspektrometrie | |
20 Reaktionen |
Trypsin-Protease, 2 x 20 µg Trypsin-Aufbewahrungslösung, 250 µl Protein A/G Magnetbeads, 1 ml IP-MS-Zelllysepuffer, 100 ml IP-MS Waschpuffer A, 75 ml IP-MS Waschpuffer B, 40 ml IP-Elution und MS-Probenvorbereitungspuffer, 10 ml Alkylierungslösung, 1 ml/Fläschchen Röhrchen mit niedriger Proteinbindeaufnahme, 50 x 1,5 ml Bond-Breaker™ TCEP-Lösung, neutraler pH-Wert, 0,5 ml 10 % Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA), Sequenzierungsgrad, 0,5 ml 1M MgCl2, 0,75 ml |
|
SureQuant™ | |
Zellen, Gewebe | |
Anreicherung zur Probenvorbereitung | |
MS-kompatible Immunpräzipitation |