Learn More
Hellma Suprasil™ Quarz Semi-Mikrozellküvetten
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Fisherbrand™ Suprasil™ Quarz-Mikroküvetten werden mit einer PTFE-Abdeckung oder mit einem PTFE-Stopfen geliefert.
181.00 CHF - 272.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10008250
|
Hellma
114-10-40 |
46 mm | With PTFE stopper |
272.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10662771
|
Hellma
104-10-40 |
46 mm | PTFE-Stopfen |
181.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Quartz | |
46 mm |