Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips with Wide Bore
These pipette tips with beveled points offer low retention and are available bagged or racked.
27.70 CHF - 98.45 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17537866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1164-965-006-9
Steril Rack, 96
98.45 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17527866
Unterlagen ansehen
Labcon™
1164-960-006-9
Unsteril Rack, 96
82.60 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17517866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1164-800-000-9
Unsteril Im Beutel
27.70 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • With 1.45 mm orifice for viscous samples
  • If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
klar
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Mikropipettierung
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
Autoklavierbar
49,7 mm
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Weite Öffnung
Nein