Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
GREENER_CHOICE
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon 1168-265-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16683982
  • 40.90 CHF / 480 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • FlexTop™, Lange Ausführung
  • Passend für gängige 1000- und 1250 μl-Pipetten
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1250 μl
Steril
Autoklavierbar
88,9 mm
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
E-Strahl
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
klar
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
UltraFine Spitze
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen
Universelle Passform
SuperSlik™ Geringe Retention