Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
31.75 CHF - 82.40 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17567866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1165-965-006-9
Steril Rack, 96
82.40 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17557866
Unterlagen ansehen
Labcon™
1165-960-006-9
Unsteril Rack, 96
52.57 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17547866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1165-800-000-9
Unsteril Im Beutel
31.75 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduated at 2 μL and 10 μL
  • Fits standard 10 μL pipettes
  • If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
klar
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Mikropipettierung
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
Autoklavierbar
47,6 mm
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Extra lang