Learn More
Thermo Scientific™ Probepaket SuperSignal™ Western Blot Substrate, Atto und Pico PLUS
Enthält Probengrößen für SuperSignal™ West Atto Ultraempfindliches Chemilumineszenzsubstrat und SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat zur Verwendung der am häufigsten empfohlenen Substrate für routinemäßige und hochempfindliche Western Blottings.
Marke:  Thermo Scientific™ A45918
Artikelnummer. 17166378
  • 231.00 CHF / 40 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Empfindlichkeit im Picogramm- bis Fetogrammbereich: Nachweis geringer bis hoher Konzentrationen an Zielprotein im hohen Femtogrammmbereich auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen
    • Optimal für routinemäßige Western Blots
  • SuperSignal West Atto
    • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
    • Optimal für niedrig-abundante Ziele und wertvolle Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
Testpaket
Pikogramm zu Femtogramm, niedriges Femtogramm zu hohem Attogramm
• 20 ml SuperSignal West Pico PLUS Reagenz, bei Raumtemperatur lagern
• 20 ml SuperSignal West Atto Reagenz, bei 2 – 8 °C lagern
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
Meerrettich-Peroxidase
4 Mini-Gel-Blots, 400 cm² Membran
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis