Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Invitrogen Superscript IV RT-LAMP Mastermix ist eine Lösung, die für einen schnellen, empfindlichen und einfachen RNA-Zielnachweis in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP) entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ A51803
1309.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17473812
  • 1870.00 CHF / 1000 Reaktionen
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Lösung, die für die schnelle, empfindliche und einfache RNA-Zielerkennung in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP-)Reaktionen entwickelt wurde
  • Sie ermöglicht die schnelle RNA-Amplifikation viraler Pathogene und bietet eine hohe Erkennungsempfindlichkeit, Spezifität und robuste Leistung
  • Der optimierte Mastermix verwendet die besten Enzyme der Klasse, die eine zuverlässige Zielbestimmung in 5 bis 15 Minuten für eine Vielzahl von viralen RNA-Zielen und -Konzentrationen ermöglichen
  • Er enthält eine verbesserte Bst-DNA-Polymerase-Mutante mit hoher Inhibitor-Toleranz und schneller Zielamplifikation bei einem Temperaturoptimum von 65 °C
  • SuperScript IV Reverse Transkriptase bietet erhöhte Temperaturstabilität, Geschwindigkeit und Inhibitor-Toleranz
  • Um einen RNA-Abbau durch Carry-over-RNasen zu verhindern, enthält der Mastermix den potenten, nicht wettbewerbsfähigen RNaseOUT rekombinanten Ribonuklease-Hemmer
  • Die proprietäre Reaktionspufferzusammensetzung wurde optimiert, um die Spezifität zu erhöhen, indem die NTC-Amplifikationszeit (NTC = No Template Control) verzögert wird
  • Die Leistung des SuperScript IV RT-LAMP Mastermix wurde für mehrere virale RNAs, einschließlich Masern, Influenza und SARS-CoV-2- RNA validiert
  • Der Mastermix kann zur Erkennung von DNA mit einer Reaktionsgeschwindigkeit verwendet werden, die ähnlich oder schneller ist als die für RNA-Ziele ist
  • Erhältlich in einem praktischen Einzelröhrchenformat mit SYTO-9 Farbstoff für die Echtzeit-Erkennung
  • Das Mastermix-Format bietet die Flexibilität, verschiedene Primer für gewünschte RNA-Ziele auszuwählen und zu testen und mit Endpunkt- oder Echtzeiterkennungsmethoden zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Master Mix
Bst DNA-Polymerase
• 10 x 1,25 ml SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (2x)
• 1 x 30 µl SYTO Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel
Bei 20 °C lagern. Vor Licht schützen.
65 °C
Dry Ice
SYTO 9 Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel
5 to 15 minutes
LAMP, RT-LAMP
10 x 1.25 mL
1000 Reaktionen
SuperScript IV
Echtzeitermittlung und Endpunktbestimmung
2X