Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
23.54 CHF - 33.70 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 10.7 mm |
---|---|
Max. RZB | 20.000 RZB |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylenharz |
Format | Im Beutel |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16634012
|
Labcon™
3033-870-000-9 |
Naturfarben |
33.70 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17577886
|
Labcon™
3033-874-000-9 |
Rot |
23.54 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17567886
|
Labcon™
3033-873-000-9 |
Orange |
23.54 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17557886
|
Labcon™
3033-872-000-9 |
Gelb |
23.54 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17507896
|
Labcon™
3033-878-000-9 |
Grün |
23.54 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17597886
|
Labcon™
3033-877-000-9 |
Blau |
33.70 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17587886
|
Labcon™
3033-876-000-9 |
Violett |
23.54 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17517896
|
Labcon™
3033-879-000-9 |
Divers |
28.29 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10.7 mm | |
Autoklavierbar | |
Im Beutel | |
39,3 mm | |
1,7 ml | |
Unsteril |
20.000 RZB | |
Polypropylenharz | |
Zentrifugation | |
500/Packung | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
SuperClear™ |