Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marke: Labcon™ 3623-870-000-9
271.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flache Schraubverschlüsse mit integraler Elastomerdichtung
- Die Kappe hat eine weiche Greiffläche, eingeprägte Graduierungen und einen Beschriftungsbereich
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Schraubverschluss | |
10.4 mm | |
Freistehendes Röhrchen | |
Naturfarben | |
Im Beutel | |
44,5 mm | |
2 ml | |
Unsteril | |
Ja |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
20.000 RZB | |
Autoklavierbar | |
Polypropylenharz | |
Zentrifugation | |
500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln, 10 Beutel/Karton | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
SuperClear™ |