Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke:  Labcon 3034-335-000-9
58.49 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16644012
  • 67.20 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Mit befestigten Verschlüssen
15.000 RZB
1,7 mL
Polypropylenharz
50/Beutel/10 Beutel/Packung/10 Packungen/Gehäuse
Steril
Ja
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Autoklavierbar
Naturfarben
Zentrifugation
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen